Documents
92070
Supelco
Suberoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[(7-carboxy-1-oxoheptyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H27NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in H2O
Impuretés
≤10% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
Clé InChI
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)