Principaux documents
91986
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Listeria Selective Supplement (PALCAM)
10 VIALS
295,00 $
295,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 VIALS
295,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
295,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Description générale
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Application
for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes
Composants
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Polymyxin B 50000 IU
Acriflavin-hydrochloride 2.5 mg
Pièce de rechange
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1