Principaux documents
91769
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.12
Beilstein:
976984
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
pb
247 °C/753 mmHg (lit.)
Pf
107-110 °C (lit.)
107-110 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clé InChI
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par