90383
Chlorotriéthylsilane
for GC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
TESCl, Triethylchlorosilane
654,00 $
About This Item
654,00 $
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs