Documents
75986
Sigma-Aldrich
Chlorotriéthylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Silane E3, TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3SiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.72
Numéro Beilstein :
1732860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Point d'ébullition
142-144 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Chlorotriethylsilane may be used to catalyze transesterification of triglycerides of natural refined sunflower oil with alcohols to synthesize fatty acid esters It may also be used as a silylating agent to synthesize triethylsilylated cellulose acetate.
Autres remarques
prices for bulk quantities on request
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis, characterization, and gas permeation properties of the silyl derivatives of cellulose acetate.
Morita R, et al.
Journal of Membrane Science, 305(1-2), 136-145 (2007)
Sustainable formation of fatty acid alkyl esters by transesterification of triglycerides with chlorotrimethylsilane.
Salvini A
Royal Society of Chemistry Advances, 2(11), 4864-4868 (2012)