Principaux documents
901982
Sigma-Aldrich
Alkyne Agarose
2 ML
233,00 $
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
233,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
Nomenclature NACRES :
NA.22
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
slurry
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.343
Densité
0.970 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(CCOCCOC)CCOCC#C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-4-12-7-8-14-10-9-13-6-5-11-2/h1H,4-10H2,2H3
Clé InChI
TYHJQPGPBRVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. How big is the bead size on the alkyne agarose?
    1 answer
    1. The beads are spherical and are 50-150 µm in diameter.