Principaux documents
90054
Supelco
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonyme(s) :
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4, C3 and C4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17N7O12S2
Poids moléculaire :
491.41
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Remarque sur l'analyse
20 μg/g in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable