Principaux documents
90007
Supelco
Glyphosate-2-13C
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
5 MG
295,00 $
295,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
295,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
295,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
Clé InChI
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Remarque sur l'analyse
13C enrichment ≥98.5 atom% based upon labeld precursor
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.