Principaux documents
606502
Sigma-Aldrich
Glyphosate-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
100 MG
1 400,00 $
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
1 400,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
Clé InChI
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Valerio Matozzo et al.
Fish & shellfish immunology, 83, 321-329 (2018-09-16)
The effects of the breakdown products of herbicides on aquatic species are largely unknown. In a recent study, we evaluated the effects of glyphosate on the mussel Mytilus galloprovincialis. This study was designed to evaluate for the first time the