Principaux documents
81410
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 100,000
Synonyme(s) :
PS
1 G
331,00 $
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
331,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~89300
Mp ~89400
Mw ~94900
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6