441147
Polystyrene
average Mw ~350,000, average Mn ~170,000
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Indice de fusion
2.0-4.0 g/10 min (200°C/5kg)
Poids mol.
average Mn ~170,000
average Mw ~350,000
Résistance à l'impact
21 J/m (Izod, ASTM D 256, 23 °C, notched)
Impuretés
≤5% mineral oil
Température de transition
Tg 95 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C
Élongation
ASTM D 638 - 1.5% (at break)
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.