Documents
81330
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane)
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
Synonyme(s) :
Methylhydrogensiloxane polymer, PMHS
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.398
Viscosité
15-40 mPa.s(20 °C)
Densité
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Autres remarques
Reducing agent
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
399.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
204 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
C. Chuit et al.
Synthesis, 981-981 (1982)
I. Pri-Bar et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)