Principaux documents
81172
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol)
tested according to Ph. Eur., 400
Synonyme(s) :
Macrogol 400, PEG
1 L
166,00 $
10 L
887,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
166,00 $
10 L
887,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
380-420
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le polyéthylène glycol (PEG) est un composé du type polyéther[1] constitué d'une répétition de motifs éthylène glycol [-(CH2CH2O)n].[2]
Application
Le poly(éthylène glycol) a servi de milieu liquide pour préparer un fluide rhéoépaississant par mélange direct avec de la silice fumée.[3][4][5]
Actions biochimiques/physiologiques
Le polyéthylène glycol (PEG) est un polymère de synthèse[6] utilisé comme additif dans l'alimentation, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.[1] On le retrouve aussi dans certaines applications biomédicales comme la biodétection, l'imagerie et l'ingénierie tissulaire. Le PEG constitue la solution de choix en bioconjugaison et en nanomédecine où il permet de prolonger la durée de circulation dans le sang et d'augmenter l'efficacité des médicaments. Les médicaments conjugués à du PEG sont approuvés par la U.S. Food and Drug Administration (FDA). Ils sont considérés comme sans danger pour l'être humain.[6] Le PEG réduit l'absorption par le foie et empêche l'adsorption des protéines, ce qui en fait un composé utile dans l'enrobage des nanoparticules.[7]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
The stab resistance of fabrics impregnated with shear thickening fluids including various particle size of additives
Gurgen S and Kucshan MC
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 94, 50-60 (2017)
The rheology of shear thickening fluids with various ceramic particle additives
Gurgen S, et al.
Materials & Design, 104, 312-319 (2016)
The ballistic performance of aramid based fabrics impregnated with multi-phase shear thickening fluids
Gurgen S and Kucshan MC
Polymer Testing, 64, 296-306 (2017)
Thai Thanh Hoang Thi et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-07)
Poly(ethylene glycol) (PEG) is widely used as a gold standard in bioconjugation and nanomedicine to prolong blood circulation time and improve drug efficacy. The conjugation of PEG to proteins, peptides, oligonucleotides (DNA, small interfering RNA (siRNA), microRNA (miRNA)) and nanoparticles
Janina-Miriam Noy et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2320-2333 (2020-04-29)
Phosphorylcholine is known to repel the absorption of proteins onto surfaces, which can prevent the formation of a protein corona on the surface of nanoparticles. This can influence the fate of nanoparticles used for drug delivery. This material could therefore
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf