78411
o-Phenylenediamine
for fluorescence, free base
Synonyme(s) :
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 25 °C)
Forme
tablet
Concentration
20 mg/tablet (~45 mg)
pb
256-258 °C
Pf
100-102 °C
Solubilité
H2O: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Clé InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup