Principaux documents
78118BC
Millipore
MVP ICON® Protective Case
for use with MVP ICON® instrument
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
MVP ICON®
Fabricant/nom de marque
MVP ICON®
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with MVP ICON® instrument
Température de stockage
room temp
Informations légales
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany