Principaux documents
78131BC
Millipore
MVP ICON® Battery (78300 version only)
for use with MVP ICON® (78300BC)
1 EACH
58,80 $
58,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
58,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
26111710
58,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Gamme de produits
MVP ICON®
Fabricant/nom de marque
MVP ICON®
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with MVP ICON® (78300BC)
Température de stockage
room temp
Informations légales
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable