76693
Dibutyl sulfide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.07 (vs air)
Pression de vapeur
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
188-189 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)