Principaux documents
75636
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution
2.5% in tert-butanol
About This Item
Formule linéaire :
OsO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Contient
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
2.5% in tert-butanol
Densité
0.81 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Clé InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter