Principaux documents
75360
Sigma-Aldrich
Tropaeolin 000 No. 1
for microscopy (Hist.), indicator (pH 7.6-8.9)
Synonyme(s) :
α-Naphthol orange, 4-(4-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Orange I
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11N2NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.32
Numéro C.I. (Colour Index):
14600
Beilstein:
3826844
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
MA.02
Qualité
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 7.6-8.9)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Technique(s)
titration: suitable
Adéquation
suitable for microscopy
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
Clé InChI
AZLXCBPKSXFMET-ZAGWXBKKSA-M
Autres remarques
Staining of proteins
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I. Kalousek et al.
The International Journal of Biochemistry, 16, 121-121 (1984)