Principaux documents
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl heptanoate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.34
Numéro Beilstein :
1256801
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
for fluorescence
Pureté
≥98.0% (TLC)
Pf
41-42 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
alcohols: soluble
Fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as fluorogenic substrate for lipases
Autres remarques
Fluorogenic substrate for lipase
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)