74989
Octylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
n-octylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
Point d'ébullition
175-177 °C (lit.)
Pf
−5-−1 °C (lit.)
Densité
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
Clé InChI
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?