Principaux documents
74705
Sigma-Aldrich
Octadecane
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.49
Beilstein:
1740138
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
8.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 119 °C)
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Impuretés
olefins, none detected
pb
317 °C (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
27-29 °C
Densité
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Clé InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par