Documents
W256404
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl acetate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(E)-2-hexen-1-yl acetate, Hexenyl trans-2 acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro FEMA:
2564
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
643
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
09.394
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
165-166 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; banana; fresh; green; fruity; waxy; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCC)=C(\[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Description générale
Natural occurrence: Apple, banana, black currant, mango, peach, pear, strawberry and tea.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 1-5 ppm
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 59-59 (2002)
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes