74412
Trolamine salicylate
analytical standard
Synonyme(s) :
TEA salicylate, Triethanolamine salicylate, Triethanolaminium salicylate, Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 2-hydroxybenzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OCC[NH+](CCO)CCO.Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.C6H15NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h1-4,8H,(H,9,10);8-10H,1-6H2
Clé InChI
UEVAMYPIMMOEFW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?