Principaux documents
74196
Supelco
Zinc ionophore IV
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate, [TmBut]K
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H34BKN6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[K+].CC(C)(C)N1C=CN([BH-](N2C=CN(C2=S)C(C)(C)C)N3C=CN(C3=S)C(C)(C)C)C1=S
InChI
1S/C21H34BN6S3.K/c1-19(2,3)23-10-13-26(16(23)29)22(27-14-11-24(17(27)30)20(4,5)6)28-15-12-25(18(28)31)21(7,8)9;/h10-15,22H,1-9H3;/q-1;+1
Clé InChI
ZYQDTWROYIMHBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Used for selective determination of Zn(II) in biological and environmental samples.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ashok Kumar Singh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 388(8), 1867-1876 (2007-07-12)
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate [KTtt-Bu] and potassium hydrotris(3-tert-butyl-5-isopropyl-l-pyrazolyl)borate [KTpt-Bu,i-Pr] have been synthesized and evaluated as ionophores for preparation of a poly(vinyl chloride) (PVC) membrane sensor for Zn(II) ions. The effect of different plasticizers, viz. benzyl acetate (BA), dioctyl phthalate (DOP), dibutyl phthalate