74023
trans-2-Dodecenoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-dodecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, C12:1-Carnitine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥93.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable