73705
Delphinidin 3-O-β-D-glucoside chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
Delphinidin 3-O-β-D-glucopyranoside chloride, Delphinidin 3-monoglucoside, Delphinin chloride, Myrtillin chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤10.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
Clé InChI
ZJWIIMLSNZOCBP-BTTVDUMLSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable