69027
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
analytical standard
Synonyme(s) :
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.450 (lit.)
Point d'ébullition
212 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Clé InChI
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)