72800
4-Nitrobenzaldehyde
for spectrophotometric det. of amino sugars, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forme
powder
Qualité
for spectrophotometric det. of amino sugars
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
103-106 °C (lit.)
104-106 °C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
Clé InChI
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves