71989
Sulfite de sodium
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥98.0% (RT)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥98.0% (RT)
Solubilité
water: soluble 126 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
thiosulfate (S2O32-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Autres remarques
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Gloves