71732
Sodium ionophore I
Selectophore™, function tested
Synonyme(s) :
ETH 227, N,N′,N′′-Triheptyl-N,N′,N′′-trimethyl-4,4′,4′′-propylidynetris(3-oxabutyramide)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
liquid
Chaîne SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)COCC(CC)(COCC(=O)N(C)CCCCCCC)COCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C36H71N3O6/c1-8-12-15-18-21-24-37(5)33(40)27-43-30-36(11-4,31-44-28-34(41)38(6)25-22-19-16-13-9-2)32-45-29-35(42)39(7)26-23-20-17-14-10-3/h8-32H2,1-7H3
Clé InChI
PMECOBBGCPFYPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves