71363
Carbonate de sodium
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel disodique, Carbonate de soude, Soude calcinée
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
certified by BAM
Niveau de qualité
Essai
>99.5%
Technique(s)
titration: suitable
Pf
851 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST SRM
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable