Documents
71010ATMBC
Millipore
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonyme(s) :
Système d'amplification d'acide nucléique
About This Item
Code UNSPSC :
41106302
Nomenclature NACRES :
NA.85
product name
Kit d′automatisation GDS pour Listeria monocytogenes Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples
Agence
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Niveau de qualité
Gamme de produits
Assurance GDS®
Durée de conservation
6‑12 mo.
Conditionnement
pkg of 576 tests
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 710010-576ATM
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria monocytogenes
Description générale
Le kit d'automatisation GDS Listeria monocytogenes Tq est un système d'amplification d'acides nucléiques automatisé qui permet de détecter Listeria monocytogenes dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Exploitant la technologie exclusive de séparation immunomagnétique du dispositif PickPen®, la procédure de préparation des échantillons capture rapidement et efficacement Listeria monocytogenes, séparant l'agent pathogène des substances inhibitrices présentes dans l'échantillon et garantissant des réactions de PCR valides pour tous les types d'échantillons, y compris les échantillons alimentaires et environnementaux les plus récalcitrants. La technologie PCR du système Assurance® GDS offre deux niveaux supplémentaires de spécificité, grâce à l'utilisation d'amorces et de sondes hautement spécifiques, afin de garantir une détection précise de Listeria monocytogenes.
Application
GDS Listeria monocytogenes Tq est un système d'amplification d'acides nucléiques automatisé qui permet de détecter Listeria monocytogenes dans les aliments, les ingrédients et les échantillons environnementaux.
Caractéristiques et avantages
  • Résultats en 24 heures pour les échantillons environnementaux et certains échantillons alimentaires
  • Enrichissement en une étape, réduisant le temps de manipulation
  • Système validé pour le lait, le fromage mexicain à pâte fraîche, les saucisses de Francfort, la viande de kébab, le poisson cru, les haricots verts crus, l'inox, le caoutchouc, le béton ou le plastique, entre autres
  • Intégration de la séparation immunomagnétique (nouveau dispositif PickPen®) pour une plus grande spécificité et des résultats plus rapides
  • Simplification de la préparation des échantillons (sans blocs chauffants ni réactifs à préparer)
Composants
Chaque kit 576ATM (pour automatisation PPMX) comprend :
  • Tubes d′amplification de Listeria mono Tq (0,2 ml)
  • Réactif de concentration de Listeria
Chaque kit 576ATM nécessite également les éléments suivants (à commander séparément) :
  • 61031BC, kit de solution de lavage
  • 34745BC, tampon de resuspension de Listeria Tq
Compatibilité
BioControl GDS
Méthode d'analyse
PCR, séparation immunomagnétique (SIM)
Informations légales
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)