67728
C. perfringens Millichrome™ plus Supplement 1
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
C. perfringens chromogenic supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile; 0.45 μm filtered
Niveau de qualité
Forme
dry powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Solubilité
sterile water: 0.1 g/mL
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective for bacteria: Clostridium perfringens
Description générale
Application
Conditionnement
Notes préparatoires
- In a transparent vessel, add 2 g of C. perfringens Millichrome™ plus supplement 1 in 20 mL of purified water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Filter to sterilize at 0.45 μm.
- Add 20 mL/L of the supplement 1 solution to the melted base at 45/50 °C.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms