Principaux documents
PX0046
Supelco
Paraffin Oil
heavy
Synonyme(s) :
Paraffin Oil, Mineral Oil
500 ML
110,00 $
4 L
214,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
110,00 $
4 L
214,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
232-384-2
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤20
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Heavy
Application
Heavy
Saybolt viscosity 310 at 100F
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.855-0.880
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable