63659
Punch-Module
Selectophore™
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Gamme de produits
Selectophore™
D.I.
8 mm
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
spare part, containing perforator and extractor, for Punch (63653)
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)