63575
D-Mannosamine hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −3.7±0.5°, c = 2% in H2O
Pf
168 °C (dec.) (lit.)
170-175 °C (dec.)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
Clé InChI
QKPLRMLTKYXDST-OHXGPSCHSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable