63012BC
Supplement R, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Coliform & E. coli Color Indicator
Synonyme(s) :
Supplement
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Forme
liquid
Durée de conservation
6‑15 mo.
Conditionnement
bottle of 1 20 mL
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 63012-100
Conditions de stockage
protect from light
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with SimPlate (66008BC)
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
coliforms: Escherichia coli
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable