61904
2-Methylbutyraldehyde
analytical standard
94,20 $
About This Item
94,20 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3919 (lit.)
pb
90-92 °C (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-5 °C
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEActive Filters