611948
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 8 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
DSS, 0.1%
water, 1%
Concentration
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
8 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Caractéristiques et avantages
Quantité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable