Principaux documents
60357
Supelco
Phtalate de potassium monobasique
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonyme(s) :
Acide phtalique monopotassium salt, Biphthalate de potassium, Hydrogénophthalate de potassium, KHP
50 G
340,00 $
340,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
340,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOOCC6H4COOK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Beilstein:
3637128
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
340,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reference material
certified by BAM
Niveau de qualité
Essai
>99.5%
Technique(s)
titration: suitable
pH
4
Pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L'hydrogénophtalate de potassium, également appelé KHP, est un étalon volumétrique qui est produit dans des conditions difficiles et mesuré avec la plus grande précision possible. Le contenu de l'étalon est mesuré au moyen de titrages volumétriques acide/base. Sa valeur certifiée et son incertitude de mesure sont conformes au Guide 35 de l'ISO.
Application
Ce produit est utilisé comme matériau de référence pour l'étalonnage des solutions volumétriques dans les titrages alcalimétriques.
Caractéristiques et avantages
  • Fourni sous forme de solide dans un flacon en verre sécurisé afin de garantir sa stabilité pendant toute sa durée de conservation, jusqu'à l'ouverture du flacon
  • Matériau ultrapur avec traçabilité NIST (matériaux de référence certifiés)
  • Produit de grande qualité permettant un titrage précis
  • Certificat d'analyse fourni
Remarque sur l'analyse
La concentration exacte, la date de péremption et des informations détaillées concernant la certification peuvent être obtenues sur le certificat et le rapport de certification, inclus dans chaque emballage. Contenu et date de péremption sur l′étiquette.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Acid- Base Dissociation Constants of o-Phthalic Acid in Acetonitrile/Water Mixtures over the (15 to 50)? C Temperature Range and Related Thermodynamic Quantities
Gagliardi GL, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 55(1), 85-91 (2010)
Purity of potassium hydrogen phthalate, determination with precision coulometric and volumetric titration?A comparison
Recknagel S, et al.
Analytica Chimica Acta, 599, 256-263 (2007)
Purity of potassium hydrogen phthalate, determination with precision coulometric and volumetric titration--A comparison
Recknagel S, et al.
Analytica Chimica Acta, 599(2), 256-263 (2007)
Randi J Bertelsen et al.
Environmental health perspectives, 121(2), 251-256 (2012-11-21)
High-molecular-weight phthalates in indoor dust have been associated with asthma in children, but few studies have evaluated phthalate biomarkers in association with respiratory outcomes. We explored the association between urinary concentrations of phthalate metabolites and current asthma. In a cross-sectional
Martha M Téllez-Rojo et al.
The Science of the total environment, 461-462, 386-390 (2013-06-12)
Previous studies suggest that prenatal phthalate exposure affects neurodevelopment and behavior during the first years of life. To evaluate the effect of maternal urinary concentrations of phthalate metabolites during pregnancy on mental and psychomotor development in children 24-36 months of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf