Principaux documents
59921
Supelco
D-Glyceric acid sodium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium D-glycerate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O4 · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.08 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤5% water (calculated from elemental analysis)
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Clé InChI
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable