Principaux documents
56613
Supelco
trans-2-Decenoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H31NO4
Poids moléculaire :
313.43
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -11.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤10.0% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable