Principaux documents
56563
Supelco
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.34
Beilstein:
2370068
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
pb
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
Clé InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs