Documents
44795
Supelco
N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethanimidic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, BTBSA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H33NOSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.59
Numéro Beilstein :
2096003
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
Clé InChI
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Efficient Method for the t-Butyldimethylsilylation of Alcohols with N,O-Bis(t-butyldimethylsilyl)acetamide.
Johnson, D.A. and Taubner, L. M
Tetrahedron Letters, 37, 605-608 (1996)
T.P. Mawhinney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 3336-3336 (1982)