Principaux documents
55524
Supelco
1-Decen-3-ol
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-1-decene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH(OH)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
pb
214-217 °C (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h4,10-11H,2-3,5-9H2,1H3
Clé InChI
NSFWLHKFTGZFBP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91.67 °C - closed cup