Principaux documents
53177
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥95%
Synonyme(s) :
BMIMMeSO4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Chaîne SMILES 
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.