70863
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0%
Synonyme(s) :
[BDMIM][BF4]
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Impuretés
≤1% water
Pf
37 °C
37 °C
Densité
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.