52888
N-Suberoylglycine
analytical standard
Synonyme(s) :
8-[(Carboxymethyl)amino]-8-oxooctanoic acid, N-Suberylglycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CNC(CCCCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
HXATVKDSYDWTCX-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3