Documents
52611
Sigma-Aldrich
Hexamethylbenzene
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
C6(CH3)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.27
Numéro Beilstein :
1905834
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.0% (GC)
Point d'ébullition
264 °C (lit.)
Pf
164-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3
Clé InChI
YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)